Läs mer
Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Högpresterande precisionspumpslang
Produktkod. p-6810149
Slangstorlek:
15
24
35
36
Förpackningsstorlek:
7.5m
Varje
Produktkod. 11812613
Brand: Masterflex™ 0650815
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj denna högpresterande slang för applikationer som involverar tryck, suglyft eller viskösa vätskor. Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ Högpresterande precisionspumpslangar är idealiska för cell- och vävnadsodlingsarbete och farmaceutiska användningar. Även bra för ljuskänsliga prover.
  • Äkta Masterflex™-slangar genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
  • Regulatoriska godkännanden som matchar din unika tillämpning
  • Alltid i lager— de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för att skickas samma dag
  • Ekonomisk slang med längre slanglivslängd
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 4.8 mm
Material PharMed BPT
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med (applikation) För cell- och vävnadsodlingsarbete och farmaceutiska användningar. Även bra för ljuskänsliga prover.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Förpackningsmängd 1 st
Slangstorlek 15
Flödeshastighet 1,7 till 1000 ml/min.
Slang Barb 3/16 tum
Färg Opak beige
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm Hg
Max. Driftstemperatur (metrisk) 132 °C
Produkttyp Slangar för pumpar