Läs mer
Masterflex™ I/P™ Högpresterande precisionspumpslang, platinahärdad silikon
Produktkod. p-8012997
Slangstorlek:
35
88
89
Förpackningsstorlek:
1 rulle
3fot
7.5m
Produktkod. 11721189
Brand: Masterflex™ 9651070
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Se till att din slang är ren, fri från defekter och fungerar enligt exakta specifikationer. Masterflex™ I/P™ Högpresterande precisionspumpslangar är idealiska för applikationer som involverar tryck, suglyft, viskösa vätskor eller lång livslängd på slangarna.
Slangen är tillverkad med snäva —toleranser för att säkerställa exakta flödeshastigheter och lång livslängd. Fasta slangar har längre livslängd, bättre tryckgenerering, starkare vakuum/suglyft och lägre gaspermeabilitet än mjukare slangar.
  • God kemikaliebeständighet
  • Motstår frätande ämnen, lösningsmedel och oljor vid förhöjda temperaturer
  • Möter USP Klass VI kriterier, och är FDA-kompatibel
  • Optiskt inspekterad och fabrikstestad
  • Ogiftig och icke-hemolytisk med utmärkt biokompatibilitet
  • Lång pumplivslängd; pump vid kontinuerliga tryck upp till 40 psi
  • Lågt extraherbart material och låg gaspermeabilitet
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 9.5 mm
Material Platinahärdad silikon
Total längd (metrisk) 300 cm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Slangstorlek 35
Flödeshastighet 3,8 till 2300 ml/min.
Slang Barb 3/8 tum
Höjd (metrisk) 8.8 m
Maximalt tryck 35 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C
Produkttyp Slangar för pumpar