Läs mer
Masterflex™ Enkelkanals polykarbonathus Standard pumphuvud
Produktkod. 11765089
Flödeshastighet:
0,002 till 8 l/min.
0,06 till 36 ml/min.
0,21 till 130 ml/min.
0,8 till 480 ml/min.
1,7 till 1000 ml/min.
2,8 till 1700 ml/min.
3,8 till 2300 ml/min.
4,8 till 2900 ml/min.
Rotormaterial:
Kallvalsat stål
Rostfritt stål
Slangstorlek:
13
14
15
16
18
19
24
35
36
73
82
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11765089
Brand: Masterflex™ 0701321
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd pumphuvudena för vanliga vätskeöverföringsapplikationer som kräver noggrannhet och utmärkt repeterbarhet. MasterFlex™ Enkanaligt polykarbonathus Standardpumphuvuden är perfekta för utrymmesbegränsade applikationer och lätta att integrera i dina OEM-applikationer.
  • Ekonomiskt högprecisionspumphuvud för precisionsslang
  • Standardhuvuden är precisionsgjutna för att rymma en enda slangstorlek
  • Finns med klar polykarbonat (PC) hölje med antingen kallvalsat stål (CRS ) eller rostfria (SS) rotorer
  • CRS ger ekonomi, medan SS erbjuder bättre kemisk resistens och hållbarhet
  • De 52 modellerna med ogenomskinligt svart polyfenylensulfid (PPS) hölje och SS-rotorer erbjuder den bästa totala kemiska resistensen
  • Pumphuvudet är kompakt och enkelt i design med ingång/utgång på samma sidoslang
  • Standardhuvuden är kompakta och lätta att integrera i dina OEM-applikationer
Specifikationer
Mått (L x B x H) 7.6 H x 7 W x 6.4 cm D
Flödeshastighet 0,06 till 36 ml/min.
För användning med (applikation) För vätskeöverföringsapplikationer som kräver hög noggrannhet och repeterbarhet
Inkluderar Slangladdningsnyckel, enkanalig monteringsutrustning och en 15 tum. (38 cm) längd av silikonpumpslang
Antal kanaler 1
Antal rullar 3
Ocklusionstyp Fast
Totalt djup (metriskt) 6.4 cm
Total höjd (metrisk) 7.6 cm
Total bredd (metrisk) 7 cm
Kvantitet 1 vardera
Rullmaterial Kallvalsat stål
Typ av rör L/S slang
Slangstorlek 13
Typ Standard pumphuvud
Rotormaterial Rostfritt stål
Hastighet 1 till 600 rpm
Material för fodral Polykarbonat
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado