Läs mer
Masterflex™ Enkelkanals polykarbonathus Standard pumphuvud
Produktkod. 11791199
Flödeshastighet:
0,002 till 8 l/min.
0,06 till 36 ml/min.
0,21 till 130 ml/min.
0,8 till 480 ml/min.
1,7 till 1000 ml/min.
2,8 till 1700 ml/min.
3,8 till 2300 ml/min.
4,8 till 2900 ml/min.
Rotormaterial:
Kallvalsat stål
Rostfritt stål
Slangstorlek:
13
14
15
16
18
19
24
35
36
73
82
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11791199
Brand: Masterflex™ 0703520
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd pumphuvudena för vanliga vätskeöverföringsapplikationer som kräver noggrannhet och utmärkt repeterbarhet. MasterFlex™ Enkanaligt polykarbonathus Standardpumphuvuden är perfekta för utrymmesbegränsade applikationer och lätta att integrera i dina OEM-applikationer.
  • Ekonomiskt högprecisionspumphuvud för precisionsslang
  • Standardhuvuden är precisionsgjutna för att rymma en enda slangstorlek
  • Finns med klar polykarbonat (PC) hölje med antingen kallvalsat stål (CRS ) eller rostfria (SS) rotorer
  • CRS ger ekonomi, medan SS erbjuder bättre kemisk resistens och hållbarhet
  • De 52 modellerna med ogenomskinligt svart polyfenylensulfid (PPS) hölje och SS-rotorer erbjuder den bästa totala kemiska resistensen
  • Pumphuvudet är kompakt och enkelt i design med ingång/utgång på samma sidoslang
  • Standardhuvuden är kompakta och lätta att integrera i dina OEM-applikationer
Specifikationer
Mått (L x B x H) 7.6 H x 7 W x 6.4 cm D
Flödeshastighet 3,8 till 2300 ml/min.
För användning med (applikation) För vätskeöverföringsapplikationer som kräver hög noggrannhet och repeterbarhet
Inkluderar Slangladdningsnyckel, enkanalig monteringsutrustning och en 15 tum. (38 cm) längd av silikonpumpslang
Antal kanaler 1
Antal rullar 3
Ocklusionstyp Fast
Totalt djup (metriskt) 6.4 cm
Total höjd (metrisk) 7.6 cm
Total bredd (metrisk) 7 cm
Kvantitet 1 vardera
Rullmaterial Kallvalsat stål
Typ av rör L/S slang
Slangstorlek 35
Typ Standard pumphuvud
Rotormaterial Kallvalsat stål
Hastighet 1 till 600 rpm
Material för fodral Polykarbonat