Läs mer
Masterflex™ Enkelkanals polykarbonathus Standard pumphuvud
Produktkod. 11795059
Flödeshastighet:
0,002 till 8 l/min.
0,06 till 36 ml/min.
0,21 till 130 ml/min.
0,8 till 480 ml/min.
1,7 till 1000 ml/min.
2,8 till 1700 ml/min.
3,8 till 2300 ml/min.
4,8 till 2900 ml/min.
Rotormaterial:
Kallvalsat stål
Rostfritt stål
Slangstorlek:
13
14
15
16
18
19
24
35
36
73
82
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11795059
Brand: Masterflex™ 0701920
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd pumphuvudena för vanliga vätskeöverföringsapplikationer som kräver noggrannhet och utmärkt repeterbarhet. MasterFlex™ Enkanaligt polykarbonathus Standardpumphuvuden är perfekta för utrymmesbegränsade applikationer och lätta att integrera i dina OEM-applikationer.
  • Ekonomiskt högprecisionspumphuvud för precisionsslang
  • Standardhuvuden är precisionsgjutna för att rymma en enda slangstorlek
  • Finns med klar polykarbonat (PC) hölje med antingen kallvalsat stål (CRS ) eller rostfria (SS) rotorer
  • CRS ger ekonomi, medan SS erbjuder bättre kemisk resistens och hållbarhet
  • De 52 modellerna med ogenomskinligt svart polyfenylensulfid (PPS) hölje och SS-rotorer erbjuder den bästa totala kemiska resistensen
  • Pumphuvudet är kompakt och enkelt i design med ingång/utgång på samma sidoslang
  • Standardhuvuden är kompakta och lätta att integrera i dina OEM-applikationer
Specifikationer
Flödeshastighet 0,002 till 8 l/min.
För användning med (applikation) För dispensering och dosering
Inkluderar Enkelkanalsmonteringshårdvara, utbytbar tångstövel och slangladdningsnyckel
Antal kanaler 1
Ocklusionstyp Fast
Kvantitet 1 vardera
Typ av rör I/P slang
Slangstorlek 73
Typ Standard pumphuvud
Rotormaterial Kallvalsat stål
Hastighet 20 till 650 rpm
Material för fodral Polykarbonat