Läs mer
Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Monteringshårdvara för pumphuvud
För användning med:
L/S Easy-Load II pumphuvuden
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
Montera upp till fyra pumphuvuden på en enda drivenhet. Masterflex™ Monteringshårdvara i rostfritt stål är designad för användning med L/S™ Easy-Load™ II Pumphuvuden.
- För användning med L/S Easy-Load II Pumphuvuden
- Se individuella frekvensomriktarspecifikationer för maximalt antal huvuden som ska monteras
- Monteringsbeslag är av rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Montering två L/S Easy-Load II pumphuvuden |
| För användning med | L/S Easy-Load II pumphuvuden |
| Typ | Monteringshårdvara |
| Material för fodral | Rostfritt stål |