Läs mer
Masterflex™ BioPharm Plus™ L/S™ Högpresterande precisionspumpslang, platinahärdad silikon
Slangstorlek:
15
24
35
36
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Välja BioPharm Plus™ Platinahärdad silikonslang för renhet, flexibilitet och längre livslängd. Idealisk för farmaceutiska och biotekniska tillämpningar.
- Bästa valet för applikationer som involverar tryck, suglyft, trögflytande vätskor eller lång livslängd på slangar
- Ger längre livslängd än andra platina- och peroxidsilikonslangformuleringar
- Tillverkad enligt god tillverkningssed (GMP )
- Längre slanglivslängd innebär färre slangbyten och underhållskrav
- Överensstämmer med USP Klass VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
- Utmärkt biokompatibilitet och låg absorption
- Mycket låg extraherbar; väder, ozon, corona, strålningsbeständig
- Utmärkt värmebeständighet, låg kompressionssättning, luktfri, giftfri
- Genomskinligt
- Sterilisera med autoklav, gammastrålning eller etylenoxid
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.8 mm |
| Material | BioPharm (Platinahärdad silikon) |
| Total längd (metrisk) | 762 cm |
| För användning med (applikation) | läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -59 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Slangstorlek | 15 |
| Flödeshastighet | 1,7 till 1000 ml/min. |
| Slang Barb | 3/16 tum. |
| Visa mer |