Läs mer
Masterflex™ BioPharm Plus™ L/S™ Högpresterande precisionspumpslang, platinahärdad silikon
Produktkod. 11730979
Slangstorlek:
15
24
35
36
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11730979
Brand: Masterflex™ 9644035
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd denna slang för läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar. Masterflex™ BioPharm Plus™ L/S™ Högpresterande precisionspumpslang, platinahärdad silikon har en tjockare vägg jämfört med precisionspumpslang.
Välja BioPharm Plus™ Platinahärdad silikonslang för renhet, flexibilitet och längre livslängd. Idealisk för farmaceutiska och biotekniska tillämpningar.
  • Bästa valet för applikationer som involverar tryck, suglyft, trögflytande vätskor eller lång livslängd på slangar
  • Ger längre livslängd än andra platina- och peroxidsilikonslangformuleringar
  • Tillverkad enligt god tillverkningssed (GMP )
  • Längre slanglivslängd innebär färre slangbyten och underhållskrav
  • Överensstämmer med USP Klass VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Utmärkt biokompatibilitet och låg absorption
  • Mycket låg extraherbar; väder, ozon, corona, strålningsbeständig
  • Utmärkt värmebeständighet, låg kompressionssättning, luktfri, giftfri
  • Genomskinligt
  • Sterilisera med autoklav, gammastrålning eller etylenoxid
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 7.9 mm
Material BioPharm (Platinahärdad silikon)
Total längd (metrisk) 762 cm
För användning med (applikation) läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -59 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Slangstorlek 35
Flödeshastighet 3,8 till 2300 ml/min.
Slang Barb 3/8 tum
Höjd (metrisk) 8.8 m
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 35 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 232 °C
Produkttyp Slangar för pumpar