Läs mer
Masterflex™ L/S™ Peroxidhärdad silikon Högpresterande precisionspumpslang
Produktkod. 11710999
Slangstorlek:
15
24
35
36
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11710999
Brand: Masterflex™ 9640036
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt biokompatibilitet för ett brett spektrum av applikationer
  • Äkta Masterflex™-slangar genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
  • Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
  • Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
  • Anpassade längder och konfigurationer för engångsbruk tillgängliga för att minimera tiden för driftstopp
  • Regulatoriska godkännanden som matchar din unika tillämpning
  • Alltid i lager— de flesta formuleringar och storlekar tillgängliga för att skickas samma dag
  • Ekonomisk slang med längre slanglivslängd
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VIFDA 21 CFR 177.2600 Överskrider 3A sanitära standarder European Pharmacopoeia (EP)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 38/100 tum.
Diameter (metrisk) Inre 9.7 mm
Material Silikon
Diameter (engelska) Yttre 1,41 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 36 mm
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med (applikation) Läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangstorlek 36
Flödeshastighet 4,8 till 2900 ml/min.
Slang Barb 3/8 tum
Höjd (metrisk) 8,3 m vatten
Höjd (engelska) 27 fot Vatten
Färg Genomskinligt
Max. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Produkttyp Slangar för pumpar