Läs mer
Masterflex™ Tygon™ E-Lab (E-3603) Pumpslang
Produktkod. 13518990
Slangstorlek:
L/S 13
L/S 14
L/S 15
L/S 16
L/S 17
L/S 18
L/S 25
L/S 36
L/S 73
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
Produktkod. 13518990
Brand: Masterflex™ 0650918
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för allmänna laboratorieapplikationer. Tygon™ E-Lab (E-3603) pumpslangar är idealiska för oorganiska kemikalier och viskösa vätskor.
  • Klar slang för enkel flödesövervakning
  • Icke-oxiderande, icke-oxiderande
  • Låg gaspermeabilitet
  • Hög dielektricitetskonstant
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 7.9 mm
Material Tygon E-Lab (E-3603)
Total längd (metrisk) 1500 cm
För användning med (applikation) För allmänna överföringsapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Slangstorlek L/S 18
Flödeshastighet 3,8 till 2300 ml/min.
Slang Barb 3/8 tum
Höjd (metrisk) 8.8 m
Färg Klart
Maximalt tryck 15 psi
Vakuumnivå 340 mbar
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar för pumpar