Läs mer
Masterflex™ Tygon™ E-Lab (E-3603) Pumpslang
Produktkod. 13529000
Slangstorlek:
L/S 13
L/S 14
L/S 15
L/S 16
L/S 17
L/S 18
L/S 25
L/S 36
L/S 73
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
Produktkod. 13529000
Brand: Masterflex™ 0650973
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för allmänna laboratorieapplikationer. Tygon™ E-Lab (E-3603) pumpslangar är idealiska för oorganiska kemikalier och viskösa vätskor.
  • Klar slang för enkel flödesövervakning
  • Icke-oxiderande, icke-oxiderande
  • Låg gaspermeabilitet
  • Hög dielektricitetskonstant
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0,37 tum.
Diameter (metrisk) Inre 9.5 mm
Material Tygon
Diameter (engelska) Yttre 2,87 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 73 mm
Total längd (engelska) 49.2 ft.
Total längd (metrisk) 1500 cm
För användning med (applikation) För allmänna överföringsapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Slangstorlek L/S 73
Flödeshastighet 0,01 till 8 ml/min.
Slang Barb 3/8 tum
Höjd (metrisk) 8.8 m
Färg Klart
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 140 mbar
Max. Driftstemperatur (engelska) 165,2 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar för pumpar