Läs mer
Masterflex™ Tygon™ E-Lab (E-3603) Pumpslang
Produktkod. 13568990
Slangstorlek:
L/S 13
L/S 14
L/S 15
L/S 16
L/S 17
L/S 18
L/S 25
L/S 36
L/S 73
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
Produktkod. 13568990
Brand: Masterflex™ 0650917
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för allmänna laboratorieapplikationer. Tygon™ E-Lab (E-3603) pumpslangar är idealiska för oorganiska kemikalier och viskösa vätskor.
  • Klar slang för enkel flödesövervakning
  • Icke-oxiderande, icke-oxiderande
  • Låg gaspermeabilitet
  • Hög dielektricitetskonstant
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 0,25 tum
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material Tygon
Diameter (engelska) Yttre 0,66 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 17 mm
Total längd (engelska) 49.2 ft.
Total längd (metrisk) 1500 cm
För användning med (applikation) För allmänna överföringsapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Slangstorlek L/S 17
Flödeshastighet 2,8 till 1700 ml/min.
Slang Barb 1/4 tum.
Höjd (metrisk) 8.8 m
Färg Klart
Maximalt tryck 20 psi
Vakuumnivå 340 mbar
Max. Driftstemperatur (engelska) 165,2 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar för pumpar