Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 mL ScrewTop-rör i streckkodade spärrställ
Beskrivning
Förvara prover säkert vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfas med dessa 1,0 mL ScrewTop-rör i streckkodade spärrställ. Rören är gjutna av hartser av medicinsk kvalitet och har en permanent 2D-streckkod med hög kontrast. Dessa rör är förpackade i våra streckkodade spärrställ som har en linjär streckkod, 2D-streckkod och läsbar rackidentifiering på tre sidor av stället. Använd i kombination med Thermo Scientific streckkodsläsare, arrayers och lockutrustning. 2D-skruvtoppsrören möter en rad manuella och automatiserade långtidslagringsbehov; streckkodade ställ gör det enkelt att spåra stället också.
Pålitligt provskydd
- Rören är konstruerade av ny klass VI polypropen av medicinsk kvalitet
- ScrewTop-lock har en mjuk silikonpackning som anpassar sig till matchande ytor för att säkerställa provkonservering
- Ställen är gjorda av robust ABS för att skydda rören vid fall
- ScrewTop-rör är kompatibla med förvaring ner till -196 °C
Säker spårning
- Permanent, unik streckkod för 2D-rör är laseretsad på botten av varje rör
- Ställen har linjär streckkod, läsbart ID och 2D-streckkod för ultimat provspårning
- 2D streckkod på tuber låter dig skanna och avkoda tuber på en gång utan att ta bort dem från racket, och gör att data kan associeras med varje tub
- Rör och ställ är kompatibla med Thermo Scientific™ VisionMate™ läsare
Överlägset lagringsformat
- Spärrställ i ANSI-format maximerar lagringsutrymmet och är kompatibla med flerkanaliga manuella pipetter eller automatiserad vätskehanteringsutrustning
- Flera kapslings-/avlockningsalternativ tillgängliga för att manipulera ett enda rör, 8 rör eller 96 rör samtidigt
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Skruva Top Tube |
| Stängningsfärg | Lila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 1.0 mL |
| Bottenform | V-botten |
| Material | Polypropen (medicinsk kvalitet) |
| Förpackning | 5 spärrställ med 96 rör |
| Streckkod | Rörstreckkod: Icke-proprietär, 12x12 datamatris med ECC200 inbyggd felkorrigering; Rack streckkod: 2D-datamatris; Linjär EAN-kod 128; Människoläsbar |
| Produktlinje | Matrix |
| Visa mer |