Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-streckkodade 12mL förvaringsrör med skruvtopp
Beskrivning
Aktivera säker, säker spårning av dina värdefulla prover med Thermo Scientific™ Matrix™ 2D streckkodade 12mL förvaringsrör med skruvtopp, den perfekta lösningen för lagring av stora volymer, inklusive kliniska prover, pulver, vävnad och växtmaterial. Vårt team har ett starkt rykte för att stödja både utrustning och förbrukningsvaror och kan demonstrera enkla sätt att förbättra effektiviteten och spåra prover i ditt laboratorium med hjälp av hela vårt utbud av Thermo Scientific 2D-streckkodade lagringsrör och streckkodsläsare.
Funktioner
Säker spårning:
- Laseretsad 2D-streckkod på botten av varje tub gör att du kan skanna och avkoda tuber på en gång utan att ta bort dem från racket; gör att data kan associeras med varje rör
- Thermo Scientific™ VisionMate™ Lite eller VisionMate Trådlös kan användas för att läsa enstaka rör, eller VisionMate HighSpeed kan användas för att avkoda ett helt rack med rör direkt
- Tube kan skannas in i en databas eller spårningssystem eller integreras via ActiveX teknologi
Överlägsen lagringsformat:
- Levereras i mikroplattfotavtrycksställ för att lagra fler prover i mindre frysutrymme
- Kompatibel med Matrix Electronic EXP Pipetter
- Låsande ställlock för säker förvaring av prover
- Rackbas och tubdesign för att förhindra att tuben snurrar i stativet vid avlockning
- Solid konstruktion i ett stycke som möjliggör förvaring ner till kryogena temperaturer
Strikt kvalitetskontroll:
- Varje 2D-streckkod skannas för läsbarhet och kontrolleras mot en fullständig databas med alla tidigare 2D-streckkoder för att säkerställa att det inte finns några dubbletter över hela Thermo Scientific Matrix linje av förvaringsrör
- Varje rör är 100 % läckagetestat för att säkerställa rörets integritet och provsäkerhet
- Inbyggd felkorrigering säkerställer att streckkoder aldrig läses fel
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skruva Top Tube |
| Kapacitet (metrisk) | 12 mL |
| Material | Polypropen, Polykarbonat |
| Förpackning | 4 ställ med 24 rör |
| Streckkod | 2D streckkod |
| Produktlinje | Matrix |
| Sterilitet | Sterila |
| Förslutning ingår | Ja |
| Stängningsmaterial | Polypropen med silikon O-ring |
| Kapacitet (engelska) | 0,4057 fl oz. |
| Visa mer |