Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ 2D-streckkodade lagringsrör med låg volym ScrewTop
Beskrivning
Maximera lagringskapaciteten med det utrymmesbesparande Thermo Scientific™ Matrix 2D Barcoded Low Volume ScrewTop Storage Tubes, nu tillgänglig i ett streckkodsställ. Dessa μ200 L 2D invändigt gängade rör maximerar kapaciteten i manuella eller automatiserade lagringssystem. De kan användas för lagring i praktiskt taget alla laboratorieförhållanden, från rumstemperatur till ångfasen av flytande kväve. Permanenta 2D-streckkoder möjliggör säker, säker spårning av värdefulla prover i små volymer. Kompatibel med hela sortimentet av Thermo Scientific 2D streckkodsläsare, exempeldata kan integreras i befintliga databas- eller spårningssystem.
Utrymmesbesparande design
- Total höjd mindre än 23 mm— manuell eller automatiserad lagringskapacitet kan vara så mycket som fördubblas jämfört med alternativ för högre volymer
- Maximering av lagringskapacitet möjliggör förbättrad användning av laboratorieutrymme och energiförbrukning
Innovativ kepsdesign
- 200 μl 2D invändigt gängad universallock har en konstruktion i ett stycke med ingjuten packning som inte kan dras åt för mycket manuellt eller med automatiserade lockverktyg
- Termoplastiskt elastomer packningsmaterial är kompatibelt för lagring i rumstemperatur ner till ångfasen av flytande kväve
Säker spårning
- Permanent bunden, unik 2D-streckkod är laseretsad på basen av varje Thermo Scientific Matrix 2D Barcoded ScrewTop Storage Tube för säker identifiering och provspårning
- A Thermo Scientific 2D streckkodsläsare avkodar omedelbart varje tubs 2D streckkod genom att skanna tuben till valfri applikation eller databas, eller integreras via flera exportalternativ
- Nytt streckkodsställ möjliggör spårning av stället förutom tuber
- Laser-etsade streckkoder och läsbar text på tre storlekar av rack, plus 2D-kod på rackets botten
- När provdata har lagrats, skanna bara röret för att komma åt provinformation och identifiera innehållet
Strikt kvalitetskontroll
- Varje lagringsrör med streckkod i 2D skannas för att säkerställa läsbarhet
- Alla streckkoder kontrolleras mot vår databas med tidigare tilldelade koder för att förhindra dubbletter
- Varje tub är läckagetestad för att säkerställa provets integritet och säkerhet
Kunnig support
- Vårt team har ett starkt rykte för att stödja både utrustning och förbrukningsvaror
- Rådgör med oss för rekommendationer för att optimera provlagringsprocesser
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skruva Top Tube |
| Beskrivning | Matrix 200μL 2D invändigt gängade universalrör, V-botten, med lock, Bulk, Steril (1 påse med 480 rör) |
| Kapacitet (metrisk) | 200μ L |
| Material | Polypropen (medicinsk kvalitet), Polykarbonat, polypropen, TPV, Santoprene |
| Antal per förpackning | 480 |
| Förpackning | Bulk, 480 rör |
| Streckkod | Rörstreckkod: Icke-proprietär, 12x12 datamatris med ECC200 inbyggd felkorrigering |
| Produktlinje | Matrix |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (engelska) | 6762,8 fl oz. |
| Visa mer |