Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 ml ScrewTop-rör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12326263
Stängningsfärg:
Blått
Färglös
Grön
Gult
Ingår ej
Lila
Rött
Vitt
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackning:
5 låsställ med 96 rör
5 spärrställ med 96 rör
Bulk, 480 rör
Lämplig för ändamålet:
Steril och PCR-klar
Steril& PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
Paket med 4800
Produktkod. 12326263
Brand: Thermo Scientific™ 3741AMB
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara prover säkert vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfas, med dessa 1,0 ml skruvtoppsrör som inkluderar färgkodade lock för att förenkla förvaringen.
Förvara prover säkert vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfas med Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 ml ScrewTop-rör. Dessa rör är gjutna av hartser av medicinsk kvalitet och har en permanent 2D-streckkod med hög kontrast. Används i kombination med Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D streckkodsläsare, manuell och automatiserad kapslingsutrustning och märkningsalternativ, 2D ScrewTop Tubes uppfyller en rad manuella och automatiserade långtidsförvaringsbehov.
Funktioner
Pålitligt provskydd
  • Rören är konstruerade av ny klass VI polypropen av medicinsk kvalitet
  • Skruvlock har en mjuk silikonpackning som anpassar sig till matchande ytor för att säkerställa provkonservering
  • Ställen är gjorda av robust akrylnitril-butadienstyren (ABS) för att skydda rören vid oavsiktlig tapning
  • Skruvrör är kompatibla med förvaring ner till -196 °C
Säker spårning
  • Permanent, unik 2D-streckkod är laseretsad på botten av varje rör
  • 2D streckkod låter dig skanna och avkoda tuber på en gång utan att ta bort dem från racket, och gör att data kan associeras med varje tub
  • Kompatibel med vårt utbud av VisionMate läsare
Överlägsen lagringsformat
  • Spärrställ i ANSI-format maximerar lagringsutrymmet och är kompatibla med flerkanaliga manuella pipetter eller automatiserad vätskehanteringsutrustning
  • Flera kapslings-/avlockningsalternativ tillgängliga för att manipulera ett enda rör, 8 rör eller 96 rör åt gången
Strikt kvalitetskontroll
  • Varje 2D-streckkod skannas för läsbarhet
  • Varje 2D streckkod kontrolleras mot databasen för alla tidigare Thermo Scientific 2D streckkoder för att säkerställa att det inte finns några dubbletter
  • Varje rör är läckagetestat för att säkerställa rörets integritet och provsäkerhet
  • Alla rör levereras fria från DNA, RNas, DNas, endotoxiner och cytotoxiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Produkttyp Skruva Top Tube
Stängningsfärg Rött
Kapacitet (metrisk) 1.0 mL
Material Polypropen
nr per ärende 5
Antal per förpackning 5
Förpackning 5 spärrställ med 96 rör
Well Shape V-botten
Produktlinje Matrix
Sterilitet Sterila
Stängningsmaterial Virgin Class VI Medical Grade Polypropylen med ingjuten termoplastisk elastomer packning
Kapacitet (engelska) 0,0338 fl oz.
Dnase Free Ja
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar