Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 ml ScrewTop-rör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12801991
Stängningsfärg:
Blått
Färglös
Grön
Gult
Ingår ej
Lila
Rött
Vitt
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackning:
5 låsställ med 96 rör
5 spärrställ med 96 rör
Bulk, 480 rör
Lämplig för ändamålet:
Steril och PCR-klar
Steril& PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
Paket med 4800
Produktkod. 12801991
Brand: Thermo Scientific™ 3741GRE
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förvara prover säkert vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfas, med dessa 1,0 ml skruvtoppsrör som inkluderar färgkodade lock för att förenkla förvaringen.
Förvara prover säkert vid låga temperaturer, inklusive flytande kväve i ångfas med Thermo Scientific™ Matrix™ 1,0 ml ScrewTop-rör. Dessa rör är gjutna av hartser av medicinsk kvalitet och har en permanent 2D-streckkod med hög kontrast. Används i kombination med Thermo Scientific™ VisionMate™ 2D streckkodsläsare, manuell och automatiserad kapslingsutrustning och märkningsalternativ, 2D ScrewTop Tubes uppfyller en rad manuella och automatiserade långtidsförvaringsbehov.
Funktioner
Pålitligt provskydd
  • Rören är konstruerade av ny klass VI polypropen av medicinsk kvalitet
  • Skruvlock har en mjuk silikonpackning som anpassar sig till matchande ytor för att säkerställa provkonservering
  • Ställen är gjorda av robust akrylnitril-butadienstyren (ABS) för att skydda rören vid oavsiktlig tapning
  • Skruvrör är kompatibla med förvaring ner till -196 °C
Säker spårning
  • Permanent, unik 2D-streckkod är laseretsad på botten av varje rör
  • 2D streckkod låter dig skanna och avkoda tuber på en gång utan att ta bort dem från racket, och gör att data kan associeras med varje tub
  • Kompatibel med vårt utbud av VisionMate läsare
Överlägsen lagringsformat
  • Spärrställ i ANSI-format maximerar lagringsutrymmet och är kompatibla med flerkanaliga manuella pipetter eller automatiserad vätskehanteringsutrustning
  • Flera kapslings-/avlockningsalternativ tillgängliga för att manipulera ett enda rör, 8 rör eller 96 rör åt gången
Strikt kvalitetskontroll
  • Varje 2D-streckkod skannas för läsbarhet
  • Varje 2D streckkod kontrolleras mot databasen för alla tidigare Thermo Scientific 2D streckkoder för att säkerställa att det inte finns några dubbletter
  • Varje rör är läckagetestat för att säkerställa rörets integritet och provsäkerhet
  • Alla rör levereras fria från DNA, RNas, DNas, endotoxiner och cytotoxiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Produkttyp Skruva Top Tube
Stängningsfärg Grön
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 1.0 mL
Bottenform V-botten
Material Polypropen (medicinsk kvalitet)
Förpackning 5 spärrställ med 96 rör
Well Shape V-botten
Streckkod Icke-proprietär, 12x12 datamatris med ECC200 inbyggd felkorrigering
Produktlinje Matrix
Sterilitet Sterila
Förslutning ingår Ja
Stängningsmaterial Virgin Class VI Medical Grade Polypropylen med ingjuten termoplastisk elastomer packning
Kapacitet (engelska) 0,0338 fl oz.
Dnase Free Ja
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar