Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tube Caps, Cap Fack och Cap Inserts
Produktkod. 10040273
Färg:
Blått
Färglös
Grå
Gult
Klart
Lila
Orange
Rosa
Rött
Svart
Vitt
Produkttyp:
Skruvkorkinsats
Skruvlock
Skruvlocksbricka
Skruvlocksbricka, tom
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
Paket med 5
Paket med 500
Produktkod. 10040273
Brand: Thermo Scientific™ 4471
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förenkla provförvaring med dessa färgkodade kapsyler och insatser, tillgängliga i hyllor eller i bulk för att passa en mängd olika applikationer.
Förenkla provlagring med dessa färgkodade kepsar och insatser. Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tube-kapslar och -insatser finns tillgängliga i hyllor eller i bulk för att passa en mängd olika applikationer.
Superior Cap Design
  • Gasketed caps ensure critical sample protection over the storage lifetime
  • Soft gasket compresses to ensure a proper seal, preventing contamination from outside the tube
  • Cap material: Virgin class VI medical grade polypropylene with virgin class VI medical grade silicone O-ring
  • ScrewTop caps are compatible with storage down to -196ºC
Cap Options Simplify Sample Identification
  • Cap trays feature standard microplate format compatible with automated equipment
  • Caps are available in seven color options to enable sample identification
  • Color inserts snap into cap for a secure fit; inserts are removable
  • Inserts are available in six colors
All caps and inserts are supplied free from DNA, RNase, DNase, endotoxins and cytotoxins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skruvkorkinsats
Material Plastic
Färg Rött
Förpackning Bulk, 500 Caps
Produktlinje Matrix
Streckkod 2D
Sterilitet Sterile
Kapacitet (metrisk) 500 μL and 1.0 mL tubes
För användning med (utrustning) 500 μL and 1.0 mL Screwtop Tube Caps
Lämplig för ändamålet Sterile and PCR Ready