Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tube Caps, Cap Fack och Cap Inserts
Färg:
Blått
Färglös
Grå
Gult
Klart
Lila
Orange
Rosa
Rött
Svart
Vitt
Produkttyp:
Skruvkorkinsats
Skruvlock
Skruvlocksbricka
Skruvlocksbricka, tom
Förpackningsstorlek:
Paket med 480
Paket med 5
Paket med 500
Beskrivning
Förenkla provlagring med dessa färgkodade kepsar och insatser. Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tube-kapslar och -insatser finns tillgängliga i hyllor eller i bulk för att passa en mängd olika applikationer.
Överlägsen kepsdesign
- Packade lock säkerställer kritiskt provskydd under lagringstiden
- Mjuk packning komprimeras för att säkerställa en ordentlig tätning, vilket förhindrar kontaminering från utsidan av röret
- Lockmaterial: Virgin klass VI medicinsk kvalitet polypropen med virgin klass VI medicinsk kvalitet silikon O-ring
- ScrewTop caps är kompatibla med förvaring ner till -196 ºC
Cap-alternativ Förenkla providentifiering
- Lockbrickor har standardformat för mikroplattor som är kompatibla med automatiserad utrustning
- Kepsar finns i sju färgalternativ för att möjliggöra providentifiering
- Färginsatser snäpper fast i locket för en säker passform; insatserna är avtagbara
- Insatser finns i sex färger
Alla kapsyler och insatser levereras fria från DNA, RNas, DNas, endotoxiner och cytotoxiner
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skruvlock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaverbar (med locket lossat) |
| Material | Polypropen, Silikon |
| Färg | Klart |
| Förpackning | Bulk, 500 kapslar |
| Produktlinje | Matrix |
| Streckkod | Icke-proprietär, 12x12 datamatris med ECC200 inbyggd felkorrigering |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 500μ L och 1,0 ml rör |
| För användning med (utrustning) | ScrewTop Tube |
| Visa mer |