Läs mer
Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal och DuraSeal locksystem
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11731218
Produktlinje:
Matrix™ DuraSeal
Matrix™ SepraSeal
Beskrivning:
Bulkkapslar
Mats, Gray
Mats, Green
Mats, Pre-Split, Blå
Mats, Pre-Split, Grå
Mats, Pre-Split, Grön
Mats, Pre-Split, Gul
Mats, Pre-Split, Lila
Mats, Pre-Split, Röd
Mats, Pre-Split, Steril, Blå
Mats, Pre-Split, Steril, Grå
Mats, Pre-Split, Steril, Grön
Mats, Pre-Split, Steril, Gul
Mats, Pre-Split, Steril, Lila
Mats, Pre-Split, Steril, Röd
Mats, Röd
Mats, Steril, Grå
Mats, Steril, Grön
Mats, blå
Mats, gul
Mats, lila
Mats, steril, blå
Mats, steril, gul
Mats, steril, lila
Mats, steril, röd
Mattor
Mattor, fördelade
Pre-Split, Steril
Färg:
Blått
Grå
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Rött
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Paket med 960
Produktkod. 11731218
Brand: Thermo Scientific™ 4463GRE
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgodose en rad applikations- och förvaringskrav. Dessa flexibla lockalternativ möjliggör automatisk piercing, visuell identifiering och sterilitetspreferens.
Tillgodose en rad applikations- och förvaringskrav. Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal och DuraSeal rörtätningslösningar kompletterar den innovativa linjen av Thermo Scientific Matrix 2D och icke-2D kodade lagringsrör. Finns i en rad olika format för att möjliggöra automatisk piercing, visuell identifiering och sterilitetspreferens för att möta dina individuella förvaringsbehov.
Exempel på åtkomstalternativ
  • Designade för förvaring ner till -°20 C, Matrix SepraSeal-mattor finns tillgängliga i sterila, icke-sterila, solida eller fördelade, och en rad färger för snabb visuell providentifiering
  • Fasta tätningar kan tas bort för provåtkomst med Thermo Scientific Matrix SepraSeal locket borttagningsverktyg, eller kan genomborras en gång
  • För applikationer som involverar upprepad provåtkomst kan en fördelad Matrix SepraSeal genomborras av automatiserad vätskehanteringsutrustning, som kräver mycket lite tryck, samtidigt som tätningens integritet bibehålls med självtätande förslutning
  • För applikationer som kräver lagring ner °till -80 C, permanent installerade DuraSeals är ett ultrarobust SepraSeal-alternativ —som också kan användas för repetitiva piercingprocedurer
  • Matrix DuraSeals Pre-Split V-formade design styr tillförlitligt och noggrant automatiserade vätskehanteringsnålar till samma plats över flera piercingar självförseglande —design upprätthåller provets integritet och förhindrar förlust under lagring
Applikationsflexibilitet
  • Elastomer säkerställer att tätningsprestanda inte försämras, även efter flera hål i locket
  • Matrix SepraSeal rörtätningslösning erbjuder flexibiliteten hos individuella rörlock samtidigt som den ger möjlighet att applicera 96 kapslar på en gång
  • Levereras i mattor med 96 lock vardera, tätningen är säker och konsekvent varje gång när den appliceras med Thermo Scientific SuperSealer
  • Efter att SuperSealer har applicerat mattan drar du helt enkelt upp det bakre arket för att avslöja 96 individuellt förseglade —rör för applikationer där flera piercingar krävs
  • Matrix DuraSeal locksystem finns tillgängligt i bulk eller förinstallerat i ett brett utbud av våra förvaringsrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Matrix™ SepraSeal
Färg Klart
Beskrivning Mats, Green
nr per ärende 960/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Produkttyp Croygenic rörförslutning