Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal och DuraSeal locksystem
GREENER_CHOICE
Product Code. 12927375
Click to view available options
Produktlinje:
Matrix™ DuraSeal
Matrix™ SepraSeal
Beskrivning:
Bulk Caps
Mats
Mats, Gray
Mats, Green
Mats, Pre-Split
Mats, Pre-Split, Blå
Mats, Pre-Split, Grå
Mats, Pre-Split, Grön
Mats, Pre-Split, Gul
Mats, Pre-Split, Lila
Mats, Pre-Split, Röd
Mats, Pre-Split, Steril, Blå
Mats, Pre-Split, Steril, Grå
Mats, Pre-Split, Steril, Grön
Mats, Pre-Split, Steril, Gul
Mats, Pre-Split, Steril, Lila
Mats, Pre-Split, Steril, Röd
Mats, Röd
Mats, Steril, Grå
Mats, Steril, Grön
Mats, blå
Mats, gul
Mats, lila
Mats, steril, blå
Mats, steril, gul
Mats, steril, lila
Mats, steril, röd
Pre-Split, Steril
Färg:
Blått
Grå
Gult
Klart
Lila
Natural
Naturlig
Rött
Sterilitet:
Non-sterile
Sterila
Unit Size:
Paket med 500
Paket med 960
Product Code. 12927375
Brand: Thermo Scientific™ 4465YEL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgodose en rad applikations- och förvaringskrav. Dessa flexibla lockalternativ möjliggör automatisk piercing, visuell identifiering och sterilitetspreferens.
Tillgodose en rad applikations- och förvaringskrav. Thermo Scientific™ Matrix™ SepraSeal och DuraSeal rörtätningslösningar kompletterar den innovativa linjen av Thermo Scientific Matrix 2D och icke-2D kodade lagringsrör. Finns i en rad olika format för att möjliggöra automatisk piercing, visuell identifiering och sterilitetspreferens för att möta dina individuella förvaringsbehov.
Exempel på åtkomstalternativ
  • Designade för förvaring ner till -°20 C, Matrix SepraSeal-mattor finns tillgängliga i sterila, icke-sterila, solida eller fördelade, och en rad färger för snabb visuell providentifiering
  • Fasta tätningar kan tas bort för provåtkomst med Thermo Scientific Matrix SepraSeal locket borttagningsverktyg, eller kan genomborras en gång
  • För applikationer som involverar upprepad provåtkomst kan en fördelad Matrix SepraSeal genomborras av automatiserad vätskehanteringsutrustning, som kräver mycket lite tryck, samtidigt som tätningens integritet bibehålls med självtätande förslutning
  • För applikationer som kräver lagring ner °till -80 C, permanent installerade DuraSeals är ett ultrarobust SepraSeal-alternativ —som också kan användas för repetitiva piercingprocedurer
  • Matrix DuraSeals Pre-Split V-formade design styr tillförlitligt och noggrant automatiserade vätskehanteringsnålar till samma plats över flera piercingar självförseglande —design upprätthåller provets integritet och förhindrar förlust under lagring
Applikationsflexibilitet
  • Elastomer säkerställer att tätningsprestanda inte försämras, även efter flera hål i locket
  • Matrix SepraSeal rörtätningslösning erbjuder flexibiliteten hos individuella rörlock samtidigt som den ger möjlighet att applicera 96 kapslar på en gång
  • Levereras i mattor med 96 lock vardera, tätningen är säker och konsekvent varje gång när den appliceras med Thermo Scientific SuperSealer
  • Efter att SuperSealer har applicerat mattan drar du helt enkelt upp det bakre arket för att avslöja 96 individuellt förseglade —rör för applikationer där flera piercingar krävs
  • Matrix DuraSeal locksystem finns tillgängligt i bulk eller förinstallerat i ett brett utbud av våra förvaringsrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produktlinje Matrix™ SepraSeal
Färg Gult
Beskrivning Mats, Pre-Split, Gul
nr per ärende 10 mattor med 96 kepsar/Cs.
Septum Pre-Split
Sterilitet Non-sterile
Produkttyp Croygenic rörförslutning