Läs mer
Thermo Scientific™ Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit, tillgängligt med eller utan dsDNase, är ett komplett system för högeffektiv syntes av första strängens cDNA. Satsen använder Maxima H Minus Reverse Transcriptase (RT), som är ett avancerat enzym som härrör från in vitro-utveckling av MMLV RT. Enzymet har den högsta termostabiliteten bland derivaten av MMLV RT och saknar RNase H-aktivitet.
Detta kit tillåter syntes av långa cDNA upp till 20 kb vid förhöjda temperaturer (upp till 65 °C), vilket ersätter andra systems förmåga att producera fullängds cDNA. På grund av ökade synteshastigheter kan reaktionen fullbordas på 30 minuter.
För omvänd transkription använder kitet Maxima H Minus Reverse Transcriptase (RT), som är ett avancerat enzym som härrör från in vitro -utveckling av MMLV RT.
De Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit med dsDNase ger ett dramatiskt förenklat arbetsflöde som kombinerar genomisk DNA-eliminering och cDNA-syntes i en-rörsprocedur. Satsen innehåller ett nytt dubbelsträngsspecifikt DNas (dsDNase) konstruerat för att ta bort kontaminerande genomiskt DNA från RNA-förberedelser på två minuter utan att skada kvaliteten eller kvantiteten av RNA. Mycket specifik dsDNas-aktivitet mot dubbelsträngat DNA säkerställer att enkelsträngat DNA (såsom cDNA och primrar) inte klyvs, och dsDNas-behandlat RNA kan direkt tillsättas för omvänd transkription.
Funktioner av Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit inkluderar:
- Ökade reaktionstemperaturer —den första strängen av cDNA kan syntetiseras inom temperaturområdet –42 °65 C
- Höga utbyten av fullängds första sträng cDNA —med RNA-mallar upp till 20 kb
- Flexibel —priming oligo(dT) 18 , slumpmässig hexamer eller genspecifika primers
- Integrerat genomiskt DNA-borttagningssteg med dsDNase-kit
Användningsområden
- Första sträng cDNA-syntes för RT-PCR
- Konstruktion av cDNA-bibliotek
- Generering av prober för hybridisering
- Antisens-RNA-syntes
Innehåll
- Maxima H Minus Enzym Mix
- Oligo(dT) 18 och Random hexamer primers
- 5X RT-buffert
- dNTP-mix
- Nukleasfritt vatten
First Strand Synthesis Kit med dsDNase innehåller också
- dsDNase och 10X dsDNase Buffer
Ytterligare information om reaktionskomponenter
- Maxima H Minus Enzyme Mix innehåller Maxima H Minus Reverse Transcriptase och RiboLock RNas-hämmare. RiboLock RNase Inhibitor skyddar effektivt RNA-mallar från nedbrytning av RNaser A, B och C vid temperaturer upp till 55 °C.
- Oligo(dT) 18 och slumpmässiga hexamerprimrar levereras med kitet. Slumpmässiga hexamerprimrar binder ospecifikt och används för att syntetisera cDNA från alla RNA i en total RNA-population. Oligo(dT)18-primern hybridiserar selektivt till 3'-änden av poly(A)-RNA och syntetiserar cDNA endast från poly(A)-svansförsedd mRNA. Genspecifika primrar kan också användas med kitet för att primera syntes från en specificerad sekvens.
- 10 mM dNTP Mix är en förblandad vattenlösning av dATP, dTTP, dCTP och dGTP.
- Nukleasfritt vatten tillhandahålls för reaktionsinställning och utspädning av prov-DNA. Frånvaron av endo-, exodeoxiribonukleaser, ribonukleaser och fosfataser har bekräftats genom lämpliga kvalitetstester.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • Maxima H Minus Enzym Mix |
| Formatera | Sats |
| GC-rik PCR-prestanda | Hög |
| Reaktionshastighet | 30 min. |
| Teknik | Omvänd transkription |
| Optimal reaktionstemperatur | 50 °C till 55 °C |
| Kvantitet | Varje |
| Omvänt transkriptas | Maxima H Minus |
| Ribonukleas H-aktivitet | Minskad |
| Frakt skick | Torr is |
| Visa mer |