Läs mer
Thermo Scientific™ Maxisafe 2030i biologiska säkerhetsskåp enligt EN12469& DIN12980
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
Thermo Scientific™ Maxisafe 2030i cytotoxisk säkerhetsskåp innehåller SmartFlow Plus, DAVE Plus och Smart UV-teknologier för ultimat skydd och grafiskt användargränssnitt för enkel drift. Varje enhet har inbyggd Wifi-kapacitet och är redo att anslutas. Vårt förfiltersystem inkluderar en ny förbättrad och enkel tätningslösning. Med sin design med trippelfilter ger Maxisafe biosäkerhetsskåp 100 000 gånger bättre filtreringseffektivitet än vanliga klass II biologiska säkerhetsskåp.
- GUI pekskärmsgränssnitt,
- LED interiörbelysning
- Molnredo datautgång
- Ergonomiska armstöd (tillval)
- SmartPort mångsidig åtkomst
- SmartFlow Plus automatisk kompensation
- 316 rostfritt stål interiör
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Maxisafe 2030i, 1,8 m, med öppning för ruta på 200 mm, inga tillval. |
| Certifikat och efterlevnad | EN 12469, DIN 12980 |
| Kammarmaterial | Rostfritt stål (316) |
| Produkttyp | Biosäkerhetsskåp |
| Modell | Maxisafe 2030i |
| Uttag | 4 bakvägg |
| Skärmöppning (metrisk) | 200 mm |
| Bredd (engelska) Exteriör | 74,8 tum |
| Visa | 7 tum GUI |
| Filtereffektivitet | 0.99995 |
| Visa mer |