Läs mer
Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000 staplingsbar inkuberad/kyld skakapparat
Produktkod. 11800780 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Elektriska krav:
120 V, 60 Hz
240 V, 50 Hz
240 V, 50/60 Hz
Temperaturnoggrannhet:
±0,15 °C (i kolv)
±0,15 °C vid 37 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11800780
Brand: Thermo Scientific™ SHKE80008CEPR
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Spara värdefullt labbutrymme med dessa inkuberande staplingsbara skakapparater, designade för att staplas två till tre gånger högt på golvet utan att offra prestanda.
Spara värdefullt labbutrymme med Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000 inkuberande staplingsbara skakapparat, designade för att staplas två till tre gånger på golvet utan att offra prestanda. Dessa stapelbara skakapparater är tåliga nog att köras i topphastighet staplade på tre höjder, innehåller ett HEPA-filter som säkerställer att luften inuti kammaren förblir ren och minskar korskontaminering, och har en utdragbar plattform som ger bekväm 100 % provåtkomst. Staplingssatserna ingår i varje enhet utan extra kostnad.
Funktioner:
  • Tre gånger så hög kapacitet som en skakapparat för golv som praktiskt taget behöver samma utrymme
  • Byggd för både känsliga eukaryota odlingsapplikationer —med kontamineringsreducerande HEPA-filtrering, höljd hörndesign, kammare i ett stycke och tight temperaturlikformighet —och för krävande prokaryota odlingstillämpningar
  • Robust konstruktion, brett hastighetsområde och inga gränser för hård skakningshastighet, även när de är staplade på tre höjder
Mikroprocessorkontroll/övervakningssystem:
  • Körning och börvärden visas samtidigt
  • Spårar den totala ackumulerade tiden på motor och drivsystem
  • Ljud- och visuella larm för över- och undertemperatur säkerställer produktskyddet
  • Separat justerbart säkerhetslarm för övertemperatur med oberoende sond ger ytterligare backup på uppvärmda enheter
  • Hörbara/visuella spårningslarm för högt/lågt varv varnar för hastighetsavvikelser
  • Larm kan tystas tillfälligt och ringa tillbaka som en påminnelse om olösta larmtillstånd
  • Fjärrlarmkontakter för bekväm övervakning från annan plats
  • Icke-flyktigt minne sparar inställningar under ett strömavbrott och startar automatiskt om enheten efter att strömmen återställts
  • RS-232-porten är standard och tillåter datorgränssnitt och övervakning av tid, temperatur och hastighet
  • Kontrollerade accelerationskretsar ger mjuk start och stopp för att eliminera stänk och vätning av kolvförslutningar
  • Funktioner kan enkelt kalibreras genom knappsatsen och den förseglade kontrollpanelen
Kontrollpanel
  • Bakgrundsbelyst LCD-display med två rader och 40 tecken, alfanumerisk visning av aktuella parametrar (kör) och börvärden samt larmstatus
  • Ikoner/knappar möjliggör enkel programmering av inställda parametrar
  • Tid: Räknar uppåt och visar totala drifttimmar och minuter för körningen
  • Hastighet: Visar den faktiska plattformens hastighet (rpm) och hastighetsbörvärden
  • Temp C: Visar den faktiska temperaturen inuti kammaren och temperaturbörvärden
Konstruktion:
  • Elektroniska komponenter och HEPA-filter lätt åtkomliga framifrån under regelbundet underhåll eller service
  • Nedfällbart handtag/spärr på snabbkopplingsbasen (ingår) förhindrar att skakapparaten körs om plattformen inte är säkrad
  • Isolerad, nedfällbar dörr med utskjutbar plattform ger 100 % provåtkomst
  • Fönster med bred vy och xenonljus ger hög synlighet vid skörd
  • Den övre plattformens höjd är under 61 in. (154,9 cm) när enheterna staplas tre högt
  • Exteriör konstruktion i kraftigt, kallvalsat stål.
  • Kammare i rostfritt stål (typ 304) med kantformade hörn och inbyggt avlopp; rymmer 2 l Erlenmeyer-kolvar, har xenonljus med strömbrytare
  • Magnetisk dörrpackning för tät tätning
  • Staplingssats ingår med varje skakapparat utan extra kostnad
Mekanik
  • Kraftig, excentrisk drivmekanism tillåter utökade hastighetsintervall från 25 till 400 rpm± 1 rpm med minimala vibrationer, även när skakapparater är staplade tre gånger högt
  • Slitstark, dynamiskt balanserad orbital skakmekanism säkerställer optimal syresättning och näringsblandning, minskad cellklumpning och förhindrar stänk och vätning av kolvar
  • Trippel motviktsmekanism ger optimal hantering av fulla eller obalanserade laster, oavsett placering av kolven
  • Körs svalt, borstlös, 1/3 hk DC-motor säkerställer kontinuerlig underhållsfri drift
  • Forcerat laminärt luftflöde genom HEPA-filtret ger utmärkt temperaturjämnhet, minskar risken för korskontaminering
Beställningsinformation:
Plattform ingår ej. Som tillval finns enkla och dubbla skakapparatställ och fristående diagramskrivare.
Inkluderar:
Staplingssats med varje skakapparat.
Krävs:
Dedikerad eller universell utskjutbar skakplattform 29,5x 18 in. (74,9x 45,7 cm), tillgänglig separat.
Rekommenderas för:
  • Bakteriesuspensioner
  • Hybridisering
  • Löslighetsstudier
  • Diagnostisk test
  • Extraktionsförfaranden
  • Tvättprocedurer
  • Allmän blandning
  • Proteinuttryck
  • Färgning och avfärgning
  • Plasmidrening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 25 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 32 kg
Hastighetsintervall 25 till 400 rpm, ±1 rpm
Elektriska krav 240 V, 50 Hz
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 60 °C
Håller 12 x 2 L Erlenmeyer-kolvar
Produkttyp Skakapparat
Bärande kapacitet (engelska) 71 lb.
Certifikat och efterlevnad CE, cUL, UL
Temperaturområde (engelska) −23 °F till +140 °F
Temperaturnoggrannhet ±0,15 °C (i kolv)
Temperaturupplösning ±0,15 °C
Frekvens 50 Hz
Material Kammare i kraftigt, kallvalsat stål, rostfritt stål (304)
Depth (engelska) Interiör 23,8 tum
Djup (metrisk) interiör 60.5 cm
Mått (D x B x H) Inredning 23,8 x 33,4 x 11,8 tum (60.5 x 84.6 x 30 cm)
Mått (L x B x H) 33,3 x 56,5 x 25 tum (84,6 x 143,5 x 63,5 cm)
Höjd (engelska) 25 tum
Höjd (engelska) Interiör 11,8 tum
Höjd (metrisk) 63.5 cm
Höjd (metrisk) interiör 30 cm
Längd (engelska) 33,3 tum
Längd (metrisk) 84.6 cm
Bredd (engelska) 56,5 tum
Bredd (engelska) Interiör 33,4 tum
Bredd (metrisk) 143.5 cm
Bredd (metrisk) Interiör 84.6 cm
Fraktvikt (engelska) 723 lb.
Fraktvikt (metrisk) 328 kg
Controllertyp Digital
Beskrivning Stor stapelbar inkuberad/kyld orbital skakapparat
Modell MaxQ 8000 staplingsbar inkuberad/kyld skakapparat
Visa LED: Tid, hastighet, temperatur inkluderar körning och börvärden
Motortyp DC borstlös
Antal positioner 12
Timerintervall Kontinuerlig eller tidsinställd från 1 min. upp till 199 timmar. och 59 min