Läs mer
Axygen™ MaxyClear Snaplock mikrorör, 1,5 ml
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12538027 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Färg:
Blått
Bärnsten
Diverse
Gult
Klart
Rött
Spektrum
Violett
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
250 Rör/Pk.
250 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs.
500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Paket med 500
Paket med 5000
Varje
Produktkod. 12538027
Brand: Axygen™ MCT150SP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ en effektiv tätning som förblir stängd under centrifugering. Axygen™ MaxyClear Snaplock Microtubes, 1,5 ml ger utmärkt synlighet och har en hålöppning för åtkomst till sprutan. Finns i en mängd olika färger. Maxymum Recovery™ och sterila alternativ tillgängliga.
Axygen MaxyClear mikrocentrifugrör finns i en mängd olika färger. Axygen Maxymum Recovery™ yta och sterila alternativ är också tillgängliga. SnapLock mikrocentrifugrör har frostade lockytor och frostade sidopaneler, idealiska för märkning. Varje keps har en genomträngande port i mitten av kepsen. Mikrocentrifugrör utan lock finns tillgängliga för vissa storlekar.
  • 0,6 mL, 1,5 mL och 2,0 mL klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
  • Sampolymerrör erbjuder exceptionell styrka och kemisk beständighet. Får inte vara autokalverbar eller koksäker.
  • Klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
  • Maximal G-kraft är 14 000 RCF.
  • RNas-/DNas-fri och icke-pyrogen
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
  • Färg - Assorterad: Varje förpackning innehåller en blandning av blått, grönt, violett, orange, rött och gult.
  • Klara mikrocentrifugrör är koksäkra. Färgade rör är inte koksäkra.
  • Färg - Spektrum: 2 förpackningar vardera av blå, grön, orange, röd och gul.
Certifikat
Certifierad RNase-, DNase- och endotoxin-säker för total provintegritet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Keps stil Snap Cap
Certifikat och efterlevnad RNas, DNas, pyrogenfri
Stängningsmaterial Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1.5 mL
Färg Spektrum
Material Homopolymer
Antal per förpackning 500/Pk.
Förpackning 500 Tuber/Pk., 10 Packs/Cs.
Sterilitet Icke-steril
Max. RCF 20,000 x g
Examen 0,1 till 1,5 ml