Läs mer
Axygen™ Maxymum Recovery™ 200μ L Universalpipettspetsar: 200μ L, fasad
Produktkod. 12571288 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Formatera:
Bulk
Gångjärnsställ
Staplad Rack
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 20000
Paket med 4800
Paket med 960
Produktkod. 12571288
Brand: Axygen™ T200CLSTK
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att passa en mängd olika en- och flerkanalspipetter
Axygen™ Universalspetsar är designade för att passa en mängd olika en- och flerkanalspipetter. Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria. De finns i Maxymum Recovery , fasade, icke-sterila, sterila, ofiltrerade och andra funktioner för specialiserade applikationer. Flexibla väggar och en serie invändiga tätningsringar säkerställer en säker passform med mindre kraft som krävs för att ladda och mata ut.
  • Dessa polypropenspetsar är icke-pyrogena och certifierade för att vara RNase-/DNase-fria.
  • Ickepyrogena
  • Maxymum Recovery teknologi för ultralågt retention
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 200μ L
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Rena påståenden DNas, RNas, DNA och PCR-hämmare fri
Formatera Staplad Rack
Tipsstil Fasad, Låg retention, Universell
Förpackning staplade stativ; 96 tips/ställ, 5 ställ/stack, 10 staplar/Cs
För användning med (utrustning) Universal Fit
Produktlinje Maxymum Recovery