Läs mer
MBL™ Ett märke Klass AS Glaspipetter
Produktkod. p-8002356
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Tolerans:
±0,008 ml
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rött
Vitt
Noggrannhet:
±0,008 ml
±0,01 ml
±0,015 ml
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 11349653
Brand: MBL PRA736AS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av soda lime glas och överensstämmer med ISO 648 och DIN 12691. MBL™ One Mark Class AS glaspipetter är kalibrerade för leverans och inkluderar märkningar i permanent bärnstensfärgad fläck.
  • Överensstämmer med ISO 648 och DIN 12691
  • Kalibrerad för leverans
  • Tryckt med batchkod för nedladdningsbart batchcertifikat
  • Märkning i permanent bärnstensfläck
  • Klass AS med+ 5s väntetid
  • Tillverkad av soda lime glas med robusta verktygsmunstycken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±0,08 ml
Kalibrering Att leverera
Certifikat och efterlevnad ISO 648, DIN 12691
Klass AS
Material Soda Lime Glas
Graderad Ja
Graduation Färg Bärnsten
Kvantitet 2 förpackningar
Tolerans ±0,08 ml
Färg Gult
Volym (metrisk) 100 mL
Typ Glödlampa pipett