Läs mer
MBL Volumetrics™ Borosilikatglas Klass B-byrett med räfflad tratttopp
Produktkod. p-8002331
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12134262
Brand: MBL BRB077P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Överensstämmer med ISO 385. MBL™ Buret av borosilikatglas Klass B med räfflad tratttopp gör fyllningen enklare och säkrare. Inkluderar fettfri PTFE-avstängningskran med 1,5 mm hål. Examen markeras i lätt att
  • Överensstämmer med ISO 385
  • 10 mL, 25 mL och 50 mL storlekar finns försedda med tratttopp för att göra fyllningen enklare och säkrare
  • Fettfri PTFE-avstängningskran med 1,5 mm hål
  • Gradering i lättläst blå emalj
  • Tillverkad av borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Längd (metrisk) 820 mm
Material Borsilikatglas
Examen 0.1 mL
Inkluderar Fettfri PTFE-stoppkran med 1,5 mm hål
skala Blått
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,1 ml
Typ Volumetrisk Buret
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad ISO 385