Läs mer
MBL™ Borosilikatglas Klass B Burette
Produktkod. p-8002330
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12114262
Brand: MBL BRB076P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av borosilikatglas. Överensstämmer med ISO 385. MBL™ Borosilikatglas Klass B Burette inkluderar fettfri PTFE-avstängningskran med 1,5 mm hål. Graderingarna är märkta med lättläst blå emalj.
  • Överensstämmer med ISO 385
  • Fettfri PTFE-avstängningskran med 1,5 mm hål
  • Gradering i lättläst blå emalj
  • Tillverkad av borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Längd (metrisk) 820 mm
Material Borsilikatglas
Examen 0.1 mL
Inkluderar Fettfri PTFE-stoppkran med 1,5 mm hål
skala Blått
Kranmaterial PTFE
Tolerans ±0,1 ml
Typ Volumetrisk Buret
Klass Klass B
Certifikat och efterlevnad ISO 385