Läs mer
mCherry Antibody, Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody has been used in 26 publications
Brand:  Novus Biologicals NBP2-25158
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18736713
  • 6025.00 SEK / 0.10ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
mCherry Polyclonal antibody specifically detects mCherry in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry - Free Floating, Immunohistochemistry Whole-Mount.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Free Floating)
Polyclonal
IgY
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only