Läs mer
BrandTech™ VACUUBRAND™ MD 1 modell membranpump
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8007592 Handla allt Vacuubrand Produkter
Pluggtyp:
CEE
Spänning:
200/230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10678951
Brand: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20696080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt val för oljefri evakuering och pumpning av icke-korrosiva gaser ner till 1,5 mbar slutvakuum.
  • Trestegsdesign med exakt styrda platta membran ger enastående pumphastighet även nära det ultimata vakuumet, speciellt jämfört med tvåstegsmembranpumpar med liknande klassificering
  • Ultralåg vibration med mycket lång membranlivslängd och stabilt ultimat vakuum dokumenterat med år av tester
  • Flödesväg bestående av aluminium och utvalda plaster (membran och ventiler av PTFE/FKM respektive FKM) pumparna är lämpliga för ett brett spektrum av applikationer med icke-korrosiva gaser
  • Föroreningsfri pumpning och evakuering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 1,1 torr
Hästkraft 0.11 hp
Inkluderar Manuell
Motorhastighet 150 till 1800 rpm
Certifikat och efterlevnad ATEX Conformity II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 612011-1:1 DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-certifiering, TUV, UL 61010A 61010-1:2012
Elektriska krav 200/230 V 50/60 Hz 0.08 kw
Mått (L x B x H) 303 x 143 x 163 mm
Material Fluoroplast (hölje), aluminium, plast, PTFE/FKM (membran), FKM (ventiler)
Modell MD 1
Bullernivå 40 dB(A)
Pluggtyp CEE
Wattal 0.08 kw
Vikt (metrisk) 6.5 kg
Temperatur (engelska) Max. 104 °F
Flödeshastighet 0.7/0.8 CFM
Frekvens 50/60 Hz
Total höjd (metrisk) 215.9 mm
Total längd (metrisk) 302.26 mm
Total bredd (metrisk) 142.24 mm
Pumptyp Membranpump
Kapslingsklassificering IP42
Antal pumphuvuden 4
Motståndsegenskaper Kemikaliebeständig
Temperatur (engelska) Min 50 °F
Användningsområden Icke-frätande gaser
Oljetyp Oljefri
Antal etapper 3
Maximalt tryck 16 psi
Spänning 200/230 V