Learn More
Lovibond™ MD 100 3-i-1 fotometer: Klor, pH, Cyanursyra
Code produit. 15227539
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Upplösning:
0,01 A
missing translation for 'unitSize'
Varje
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15227539
missing translation for 'mfr': Lovibond™ 278010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Instrument i en bärväska, tre runda glasflaskor med lock, en omrörningsstav och borste, DPD nr 1 tabletter (100 pack), DPD nr 3 tabletter (100 pack), fenolröda tabletter (100 pack), CyA testtabletter (100 pack), 4 x AAA batterier, garantiinformation, intyg om överensstämmelse manual
Ger exakta och reproducerbara resultat mycket snabbt. Lovibond MD 100 Photometer använder högkvalitativa störningsfilter med långlivade lysdioder som ljuskälla utan några rörliga delar i en transparent provkammare. Andra funktioner inkluderar enkel manövrering, ergonomisk design, kompakta mått och säker hantering.
Kalibrerings- och mjukvarubaserade justeringsmöjligheter gör att MD 100 även är lämplig att använda som testinstrument. Testerna utförs med endera Lovibond tablettreagens med långtidsstabilitet och garanterad minst fem eller tio års hållbarhet, VARIO pulverreagens eller med flytande reagens.
  • Vattentät (enligt definition i IP68, 1 timme vid 0,1 m)
  • Automatisk avstängning
  • Kalibreringsläge för realtidsklocka och datum
  • Bakgrundsbelyst LCD-skärm (vid knapptryckning)
  • Fabrikskalibrering och användarkalibrering; Återställning till fabrikskalibrering möjlig
  • Internt ringminne för 16 datamängder
  • Infrarött gränssnitt för testdataöverföring
Reagens Tabletter
Varje tablett är hermetiskt förseglad i en individuell aluminiumfolieficka, vilket skyddar mot utmanande miljöförhållanden. Denna förpackning håller varje tablett i perfekt skick, ända fram till den tidpunkt den behövs av användaren.
Specifikationer
  • Klorintervall: 0,01 till 6,0 mg/L Cl2/ 0,1 till 10 mg/L Cl2
  • pH-intervall: 6,5 till 8,4
  • Cyanursyraintervall: 0 till 160 mg/L
  • Ljuskälla: LED, interferensfilter (IF) och fotosensor i transparent cellkammare
  • Våglängdsnoggrannhet:± 1 nm
  • Fotometrisk noggrannhet: 3 % FS (T = 20 °C till 25 °C)
  • Fotometrisk upplösning: 0,01 A
  • Temperatur: 5° till 40 °C
  • Relativ luftfuktighet: 30 till 90 % (ej kondenserande)
  • Strömförsörjning: 4 st AAA-batterier
  • Drifttid: ca. 17 timmar eller 5000 testmätningar i kontinuerligt läge när skärmens bakgrundsbelysning är avstängd
  • Mått (L x B x H): 15,5 x 7,5 x 3,5 cm
  • Vikt: grundenhet ca. 260 g
Obs Specifikationer
för varje typ av surfplatta samt ett analyscertifikat för varje lot finns i nedladdningsområdet på www.lovibond.com.
Spécification
Typ MD 100 3-i-1 fotometer: klor, pH och cyanursyra (tabletter)
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Noggrannhet 3% FS
Höjd (metrisk) 3.5 cm
Inkluderar Instrument i en bärväska, tre runda glasflaskor med lock, en omrörningsstav och borste, DPD nr 1 tabletter (100 pack), DPD nr 3 tabletter (100 pack), fenolröda tabletter (100 pack), CyA testtabletter (100 pack), 4 x AAA batterier, garantiinformation, intyg om överensstämmelse manual
Längd (metrisk) 15.5 cm
Minne Internt ringminne för 16 datamängder
Ljuskälla LED
Räckvidd Klor: 0,01 till 6,0 mg/L Cl2/ 0,1 till 10 mg/L Cl2 ; pH: 6,5 till 8,4; Cyanursyra: 0 till 160 mg/L
Upplösning 0,01 A
Vikt (metrisk) 260 g
Bredd (metrisk) 7.5 cm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • MD100 CHLORINE-PH-STAB (TABLETS) PHOTOMETER IN CAS .
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Mention de danger
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Conseils de prudence
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sulphuric acid, butan-2-ol
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis