Läs mer
Lovibond™ MD 100 Single-Parameter Photometer: Low Range Silica
Beskrivning
Innehåller
Instrument i en väska, tre runda glasflaskor med lock, en rörstav och borste, Vario set (100 ml aminosyra F10, 200 ml citronsyra F10 och 2 x 50 ml molybdat 3), 4 x AAA-batterier, garantiinformation, intyg om överensstämmelse, bruksanvisning
Kalibrerings- och mjukvarubaserade justeringsmöjligheter gör att MD 100 även är lämplig att använda som testinstrument. Testerna utförs med endera Lovibond tablettreagens med långtidsstabilitet och garanterad minst fem eller tio års hållbarhet, VARIO pulverreagens eller med flytande reagens.
Funktioner
- Vattentät (enligt definition i IP68, 1 timme vid 0,1 m)
- Automatisk avstängning
- Kalibreringsläge för realtidsklocka och datum
- Bakgrundsbelyst LCD-skärm (vid knapptryckning)
- Fabrikskalibrering och användarkalibrering; Återställning till fabrikskalibrering möjlig
- Internt ringminne för 16 datamängder
- Infrarött gränssnitt för testdataöverföring
Specifikationer
- Område: 0,1 till 1,6 mg/L SiO 2
- Ljuskälla: LED, interferensfilter (IF) och fotosensor i transparent cellkammare
- Våglängdsnoggrannhet:± 1nm
- Fotometrisk noggrannhet: 3 % FS (T = 20 °C till 25 °C)
- Fotometrisk upplösning: 0,01 A
- Temperatur: 5° till 40 °C
- Relativ luftfuktighet: 30 till 90 % (ej kondenserande)
- Strömförsörjning: 4 st AAA-batterier
- Drifttid: ca. 17 timmar eller 5000 testmätningar i kontinuerligt läge när skärmens bakgrundsbelysning är avstängd
- Mått (L x B x H): 15,5 x 7,5 x 3,5 cm (6,1 x 3 x 1,5 tum)
- Vikt: grundenhet ca. 260 g
Obs Specifikationer
för varje typ av surfplatta samt ett analyscertifikat för varje lot finns i nedladdningsområdet på www.lovibond.com.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | MD 100 Fotometer: Low Range Silica |
| Visningstyp | Bakgrundsbelyst LCD |
| Noggrannhet | 3% FS |
| Höjd (metrisk) | 3.5 cm |
| Inkluderar | Instrument i en väska, tre runda glasflaskor med lock, en rörstav och borste, Vario set (100 ml aminosyra F10, 200 ml citronsyra F10 och 2 x 50 ml molybdat 3), 4 x AAA-batterier, garantiinformation, intyg om överensstämmelse, bruksanvisning |
| Längd (metrisk) | 15.5 cm |
| Minne | Internt ringminne för 16 datamängder |
| Ljuskälla | LED |
| Räckvidd | 0,1 till 1,6 mg/L SiO2 |
| Upplösning | 0,01 A |
| Visa mer |