Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax Multi-Change Temperaturindikerande färg
Färg:
Blått
Klart
Orange
Rosa
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Målad temperaturfärg (458 °C) |
| För användning med (applikation) | Färgen ändrar färg för att visa värmeexponering |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| För användning med (utrustning) | Isolerade kärl, motorkomponenter, termisk kartläggning av utrustning |