Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax Inkapslad temperaturindikator
Produktkod. 11720919
Temperaturområde (metriskt):
110 °C
121 °C
127 °C
138 °C
154 °C
160 °C
166 °C
171 °C
177 °C
182 °C
188 °C
204 °C
216 °C
224 °C
232 °C
241 °C
254 °C
40 °C
49 °C
54 °C
60 °C
65 °C
71 °C
77 °C
88 °C
93 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 11720919
Brand: Thermographic Measurements Ltd M01ETHE054D01P1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångs, irreversibel tröskelindikator rapporterar den högsta uppnådda temperaturen
  • Omedelbart svar
  • Permanent rekord för högsta uppnådda temperatur
  • Olje-, vatten- och ångbeständig
  • Billigt och lätt att använda
  • Självhäftande
  • Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad ISO 9001
    Disponibel Engångsbruk
    För användning med (applikation) För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer
    Höjd (engelska) 0,51 tum
    Höjd (metrisk) 13 mm
    Fuktighetsområde 40 till 60 %
    Längd (metrisk) 12 mm
    Material Polyester film, Akryllim
    Mätningstid 2 till 5 sekunder
    Modell Thermax Inkapslad temperaturindikator 54 °C (129 °F)
    Termometerfyllning Vax-smältteknik
    Vikt (metrisk) 9 g
    Produkttyp Irreversibel temperaturindikator
    Längd (engelska) 0,47 tum.
    Beskrivning Thermax Inkapslad temperaturindikator 54 °C (129 °F)
    Max. Temperatur (engelska) 129 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 54 °C
    Min. Temperatur (engelska) 129 °F
    Min. Temperatur (metrisk) 54 °C
    Temperaturområde (engelska) 129 °F
    Temperaturområde (metriskt) 54 °C
    Kalibrerad Ja
    För användning med (utrustning) Elektrisk utrustning, pumpar, bromssystem, vattenpumpar, aeronautisk utrustning, militär utrustning
    Noggrannhet ±1 °C
    Indelning Enkel temperatur
    skala Dubbel° C (° F)