Läs mer
Thermographic Measurements Ltd Thermax Inkapslad temperaturindikator
Temperaturområde (metriskt):
110 °C
121 °C
127 °C
138 °C
154 °C
160 °C
166 °C
171 °C
177 °C
182 °C
188 °C
204 °C
216 °C
224 °C
232 °C
241 °C
254 °C
40 °C
49 °C
54 °C
60 °C
65 °C
71 °C
77 °C
88 °C
93 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | För laboratorieforskning, medicinska tjänster, instrumentering, elektronikindustri, bilindustri, flyg, stål, metallurgi, plastindustri, livsmedelsindustriapplikationer |
| Höjd (engelska) | 0,51 tum |
| Höjd (metrisk) | 13 mm |
| Fuktighetsområde | 40 till 60 % |
| Längd (metrisk) | 12 mm |
| Material | Polyester film, Akryllim |
| Mätningstid | 2 till 5 sekunder |
| Modell | Thermax Inkapslad temperaturindikator 77 °C (171 °F) |
| Visa mer |