Läs mer
BICASA Väggbänk i MECC-serien med diskbänk, reagenshylla
Handla allt BICASA Produkter
Mått (D x B x H):
900 x 1200 x 900/2120 mm
900 x 600 x 900/2120 mm
Beskrivning
- Laboratoriebänkar MECC-serien
- Piedestal: Aluminiumdragen profil (150 x 25 mm och 150 x 50 mm) med vertikala slitsar
- Servicerygg: Modulär stålram monterad på piedestalen på olika höjder med hjälppaneler horisontella rader
- Kanalstruktur med passage för rör och ledningar
- Utility Strip: Förborrat metallband i bänkhöjd
- Utility Panels: Gjuten polypropen PP-hartsskydd (V0 flamskyddsmedel - IEC 60695-11-10 / -20)
- C-frame arbetsstationer: Certifierad enligt EN 13150:2001 och BRG 234/09.06
- C-formade utjämningsstöd av stålrör - Horisontella tvärstänger - Sidobeklädnad av metallplåt
- Bänkskivor: Oberoende enheter - installerade och fixerade ovanför C-FRAME
- Färger:
- Metall: Ljusgrå matt bonderiserad polyuretanpulverlackering
- Utility MECC-paneler: Silvergrå (frontplatta) - ABS Elpanel baklåda: Svart
- Brandskyddande spånskiva 19 mm paneler: ljusgrå (2 dekorativa)
- Kranar: Epoxipulverlackering - ljusgrå färg; Vätskeidentifiering (handtag enligt EN13792:2000)
- Reagenshållare Hylla: Belagd metall - fribärande
- Pegboard: Plast (akrylstativ) panel
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | ljusgrå |
| Justerbar (höjd) | Nej |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Mått (D x B x H) | 900 x 600 x 900/2120 mm |
| Ramtyp | C-ram |
| Inkluderar | 2 hyllor för reagenshållare, diskbänk i polypropen med handfat, vattenblandare, ögontvätt och pinnbräda |