Läs mer
Liebherr™ MediLine laboratorie kylskåp
Produktkod. p-8002364 Handla allt Liebherr Produkter
Kapacitet (metrisk):
141 l
152 l
Dörr stil:
Solid
Energianvändning:
273 kWh/a
369 kWh/a
Hyllor:
3
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15260469
Brand: Liebherr™ LKUV1613
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För säker, exakt och långvarig kylförvaring av temperaturkänsliga produkter, Liebherr™ MediLine laboratorie Fridge är fullt utrustad för laboratoriumapplikationer med Liebherr byggkvalitet som du kan lita på. EN 60068 temperaturkartläggning och SmartMonitoring-alternativ.
  • Reach-in, 1-sektion, bredd 600 mm
  • Temperaturområde +3 / +16°C, vit exteriör, kommersiell kvalitet gjuten polystyrol interiör, fläktstödd kylning.
  • Klimatklass 7, köldmedium R 600a.
  • Digital styrenhet med°0,1 C-upplösning, lösenordsknapplås, RS 485-gränssnitt och spänningsfri larmkontakt
  • Åtkomstport för extern temperatursond, extra säkerhetstermostat
  • Larmlogg över senaste 3 händelser med min/max temperaturer, varaktighet etc.
  • Dörrlås, vändbara gångjärn, självstängande dörr
  • 45 kg hyllbelastning
Specifikationer
Typ Laboratoriekylar
Kapacitet (metrisk) 152 l
Temperaturområde 3 °C till 16 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Temperaturstabilitet Gradient 5,1 °C
Kylmedel R 600a
Dörr stil Solid
Antal dörrar 1
Dörrmaterial Stål
Antal lådor 0
Hyllor 3
Kapacitet (metrisk) Hylla 45 kg
Skåpsmaterial Stål
Exteriör finish Vitbelagt stål
Isolering 40 mm HDPE
Interiör Vit plast
Stil Underbänk
Visa LED
Hjul Nej
Färg Vitt
Kontrolltyp Digital
Inkluderar Visuellt och akustiskt larmsystem, ergonomiskt styre, rullstyrningar, aluminiumförångarkåpa, NTC temperatursond
Avfrosta Automatisk
Belysning LED internt ljus
Modell LKUv 1613
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Datautgångar RS 485
Mått (L x B x H) Exteriör 60 cmL x 61.5 cmD x 82 cmH
Djup (metrisk) Exteriör 61.5 cm
Djup (metrisk) interiör 43.5 cm
Höjd (metrisk) Exteriör 82 cm
Höjd (metrisk) interiör 67 cm
Bredd (metrisk) Exteriör 59.7 cm
Bredd (metrisk) Interiör 44 cm
Amperage 1,0 A
Spänning 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Energianvändning 369 kWh/a
Fraktvikt (metrisk) 46 kg
Vikt (metrisk) 43 kg