Läs mer
Liebherr™ Spark-Free interior, Lab Fridge
Produktkod. p-8002363 Handla allt Liebherr Produkter
Kapacitet (metrisk):
333 l
Stil:
Lång
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15202596
Brand: Liebherr™ COOLSAFE 16460
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For secure, accurate and long-lasting, spark-free interior, fridge storage of non temperature-sensitive products, the Liebherr™ Spark-Free Interior, Lab Fridge is designed for general purpose applications with Liebherr build-quality you can rely on.
  • Spark-Free Lab Fridge for storage of solvents and reagents, reach-in, 1-section, width 600mm.
  • Temperature range +1 / +15°C, white exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior, fan-assisted refrigeration.
  • Climate class 4, refrigerant R 600a, connection rating 1,0A, 230v/50/1-ph,energy consumption 328 kWh/a
  • This model is intended for the spark-free storage of chemicals where a high level of temperature stability is not required
  • ATEX-certified spark-free interior
  • Analogue controls with digital temperature display in the door.
  • Door lock, reversible hinges
  • 40 kg shelf load
Specifikationer
Typ Laboratory Refrigerator
Kapacitet (metrisk) 333 l
Temperaturområde 1°C to 15°C
Temperaturupplösning 1.0°C
Temperaturstabilitet Gradient 4.8°C
Kylmedel R 600a
Dörr stil Solid
Antal dörrar 1
Gångjärnssida Right, reversible
Antal lådor 0
Hyllor 5
Kapacitet (metrisk) Hylla 40 kg
Skåpsmaterial Steel
Exteriör finish White-coated Steel
Isolering 40 mm HDPE
Interiör Polystyrol
Certifikat och efterlevnad ATEX Certified, EU Directive 94/9/EC (ATEX 95), ISO 14001, ISO 9001
Stil Lång
Visa Digital, External
Hjul No
Färg White
Kontrolltyp Analog
Avfrosta Automatic
Kompressor Forced-air
Djup (metrisk) Exteriör 61 cm
Djup (metrisk) interiör 44 cm
Höjd (metrisk) Exteriör 164 cm
Höjd (metrisk) interiör 145.2 cm
Bredd (metrisk) Exteriör 60 cm
Bredd (metrisk) Interiör 47 cm
Amperage 1.5 A
Spänning 220/240 V
Elektriska krav 220 - 240 V 50 Hz 1.5 A
Frekvens 50 Hz
Energianvändning 346 kWh/a
Fraktvikt (metrisk) 64 kg
Vikt (metrisk) 59 kg