Läs mer
Liebherr™ Apotek kylskåp
Produktkod. p-8002370 Handla allt Liebherr Produkter
Kapacitet (metrisk):
142 l
152 l
361 l
386 l
Dörr stil:
Glas
Solid
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13246999
Brand: Liebherr™ MKUV1610
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För säker, exakt och långvarig kylförvaring av temperaturkänsliga apoteksprodukter, Liebherr™ Pharmacy Fridge är fullt utrustad för apotekstillämpningar med Liebherr byggkvalitet som du kan lita på. Överensstämmer med DIN 58345.
  • Överensstämmer med DIN 58345, bredd 600 mm.
  • Temperaturinställd på +5°C, vit exteriör, kommersiellt gjuten polystyrol interiör, fläktstödd kylning.
  • Klimatklass 4, köldmedium R 600a.
  • Digital styrenhet med°0,1 C-upplösning, lösenordsknapplås, RS 485-gränssnitt och spänningsfri larmkontakt
  • Åtkomstport för extern temperatursond, extra säkerhetstermostat
  • Larmlogg över senaste 3 händelser med min/max temperaturer, varaktighet etc.
  • Inbyggt batteri för kontinuerligt larm och övervakning i min 12 timmar vid strömavbrott
  • Dörrlås, vändbara gångjärn, självstängande dörr
  • 45 kg hyllbelastning
Specifikationer
Beskrivning Apotekskylar
Kapacitet (metrisk) 142 l
Temperaturområde 5 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Temperatursensor Pt100
Temperaturstabilitet Gradient 4,3 °C
Kylmedel R 600a
Dörr stil Solid
Dörrmaterial Stål
Hyllor 3
Kapacitet (metrisk) Hylla 45 kg
Exteriör finish Vitbelagt stål
Interiör Vita plastbehållare
Certifikat och efterlevnad DIN 58345
Stil Underbänk
Hjul Nej
Färg Vitt
Kontrolltyp Digital
Avfrosta Automatisk
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Datautgångar RS 485
Mått (L x B x H) Exteriör 82 H x 60 W x 61.5 D cm
Djup (metrisk) Exteriör 61.5 cm
Djup (metrisk) interiör 43.5 cm
Höjd (metrisk) Exteriör 82 cm
Höjd (metrisk) interiör 67 cm
Bredd (metrisk) Exteriör 59.7 cm
Bredd (metrisk) Interiör 44 cm
Amperage 1,0 A
Spänning 220/240 V
Elektriska krav 220 - 240 V 50 Hz
Frekvens 50 Hz
Energianvändning 273 kWh/a
Fraktvikt (metrisk) 41 kg
Vikt (metrisk) 39 kg