Läs mer
Gibco™ Medium 199, Earle's Salts
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
Medium 199 utvecklades ursprungligen för näringsstudier av fibroblaster från kycklingembryon. Den har bred arttillämpbarhet, särskilt för odling av icke-transformerade celler. Medium 199 används i stor utsträckning i virologi, vaccinproduktion och in vitro- odling av primära explantat av muspankreatiska epitel och råttlinsvävnader. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ Medium 199 modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget .
Jämfört med andra basala medier innehåller Medium 199 unika komponenter, inklusive adenin, adenosin, hypoxantin, tymin och ytterligare vitaminer. Medium 199 är tillgängligt med Earles salter för användning i en CO 2 inkubator, eller med Hanks salter för användning utan CO 2 .
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ Medium 199 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ Medium 199-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (11150-059). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Medium 199 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Medium 199 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö på 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Jämfört med andra basala medier innehåller Medium 199 unika komponenter, inklusive adenin, adenosin, hypoxantin, tymin och ytterligare vitaminer. Medium 199 är tillgängligt med Earles salter för användning i en CO 2 inkubator, eller med Hanks salter för användning utan CO 2 .
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ Medium 199 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ Medium 199-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (11150-059). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Medium 199 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Medium 199 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (2,2 g/L) och kräver därför en miljö på 5 –10 % CO 2 för att bibehålla fysiologiskt pH.
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | Animaliskt ursprung |
| Koncentration | 1X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Medium 199 |
| Med tillsatser | Glutamin, Fenolrött |
| Utan tillsatser | Utan HEPES |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Kvantitet | 500 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder, FDA |
| pH | 7,1 till 7,4 |
| Visa mer |