Läs mer
Gibco™ Medium 199, Hanks' Balanced Salts, pulver
Kvantitet:
1 l
10 l
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
Beskrivning
Medium 199 utvecklades ursprungligen för näringsstudier av fibroblaster från kycklingembryon. Den har bred arttillämpbarhet, särskilt för odling av icke-transformerade celler. Medium 199 används i stor utsträckning i virologi, vaccinproduktion och in vitro- odling av primära explantat av muspankreatiska epitel och råttlinsvävnader. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ Medium 199 modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget .
Jämfört med andra basala medier innehåller Medium 199 unika komponenter, inklusive adenin, adenosin, hypoxantin, tymin och ytterligare vitaminer. Denna Medium 199-formulering innehåller Hanks salter för användning utan CO 2 .
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning
Gibco™ Medium 199 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard.
Medium 199 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver MEM tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). Denna Medium 199-formulering kräver ingen CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Pulverformer av Gibco™ cellodlingsmedium kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid tidpunkten för beredning (se protokoll för detaljer).
Jämfört med andra basala medier innehåller Medium 199 unika komponenter, inklusive adenin, adenosin, hypoxantin, tymin och ytterligare vitaminer. Denna Medium 199-formulering innehåller Hanks salter för användning utan CO 2 .
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning
Gibco™ Medium 199 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard.
Medium 199 innehåller inga proteiner, lipider eller tillväxtfaktorer. Därför kräver MEM tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). Denna Medium 199-formulering kräver ingen CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Pulverformer av Gibco™ cellodlingsmedium kräver natriumbikarbonattillskott, pH-justering och filtrering vid tidpunkten för beredning (se protokoll för detaljer).
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Medium 199 Hanks balanserade salter |
| Med tillsatser | Hanks balanserade saltlösning (HBSS), Glutamin, HEPES, Fenolrött |
| Utan tillsatser | Inget natriumbikarbonat |
| För användning med (applikation) | För cellodling, däggdjurscellodling, vaccinproduktion och in vitro-odling |
| Kvantitet | 1 l |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder, FDA |
| pH | 7 till 7,4 |
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C |
| Beskrivning | Hanks balanserade salter, medium 199, 1L, pulverform, L-glutamin, HEPES-buffert, 2 till °8 C Förvaringstemperatur, 36 månaders hållbarhet, för cellodling av däggdjur, vaccinproduktion och in vitro-odling |