Läs mer
Haldenwanger™ Medelhög form smältande porslinsdeglar
Kapacitet (metrisk):
15 ml
20 ml
38 ml
49 mL
90 ml
250 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd dessa rätter för en mängd olika applikationer. Haldenwanger™ Smältande porslinsdeglar i medelhög form har en slät inre finish, konstruerad av optimerat laboratorieporslin.
- Finns i en mängd olika storlekar
- Storlekar upp till 175mL glaserad utom kant
- 1 000 ml och större är glaserade förutom utsidan av basen
- Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Porslin |
| Avsluta | Glaserade |
| Kapacitet (metrisk) | 38 ml |
| Diameter (metrisk) Yttre | 45mm |
| Höjd (metrisk) | 36mm |
| Produkttyp | Smältdeglar av porslin |