Läs mer
Haldenwanger™ Medelhög form smältande porslinsdeglar
Kapacitet (metrisk):
15 ml
20 ml
38 ml
49 mL
90 ml
250 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd dessa rätter för en mängd olika applikationer. Haldenwanger™ Smältande porslinsdeglar i medelhög form har en slät inre finish, konstruerad av optimerat laboratorieporslin.
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Porcelain |
| Avsluta | Glazed |
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Diameter (metrisk) Yttre | 40mm |
| Höjd (metrisk) | 32mm |
| Produkttyp | Porcelain melting crucibles |
| Porositet | Medium |