Läs mer
OHAUS™ Medelstora ärmar med två ben
Handla allt Ohaus Produkter
Material:
Glasfiber
Vinyl
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Finns i röd vinyl och glasfiber
- Glasfiberhylsor är idealiska för applicering över 100 °C
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 2 |
| Typ | Prong Sleeve |
| Material | Vinyl |
| Storlek | Intermediär |
| Färg | Rött |