Läs mer
Micronova™ MegaClean™ Kraftig rengöringsmedel
Handla allt Micronova Produkter
Volym (engelska):
1 l
1 gal.
5 gal.
Förpackningsstorlek:
15.14 L
19 L
7.6 L
Beskrivning
De Micronova MegaClean™ Heavy-Duty Cleaner erbjuder ett effektivt alternativ till giftiga, brandfarliga, lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel, såsom aceton och isopropylalkohol. Filtrerad till 0,1 mikron är denna rengöringsmaskin idealisk för halvledar-, elektronik-, flyg- och renbyggande verksamhet.
- Ej brandfarligt, kraftigt renrumsavfettningsmedel
- Tar bort fett, lim och fotobeständiga fläckar från de flesta ytor
- Idealisk för halvledar-, elektronik-, flyg- och renbyggda verksamheter
- Filtrerad till 0,1 mikron
- Finns i 1 eller 5 gallon refillflaskor och en 1 liter sprayflaska
- Biologiskt nedbrytbar
- Vattenlöslig
- Effektiv vid låga koncentrationer
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | MegaClean Cleaner |
| Färgkodad | No |
| Typ av handtag | None |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Certifikat och efterlevnad | Non-flammable, biodegradeable |
| Beskrivning | Kraftig tvättmedel, avfettningsmedel |
| Filtrerade | Filtered |
| För användning med (applikation) | An effective alternative to toxic and flammable solvent based cleaners |
| För användning med (utrustning) | Moppar och hinkar eller våtservetter och svamp |
| Volym (engelska) | 1 l |
| Visa mer |