Läs mer
uvex Megasonic Clear CR
Produktkod. 17860747 Handla allt Uvex Produkter
:
Linstyp: Skyddsglasögon
Produktkod. 17860747
Brand: uvex 9320500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna produkts revolutionerande linsdesign har ett exceptionellt synfält med klarhet i alla riktningar, även under svåra förhållanden. Den sportiga, ergonomiska designen och den ultrabekväma passformen gör att dessa glasögon både skyddar och låter dig fortsätta med din dag.
  • Funktionella skyddsglasögon i skidglasögondesign med ett riktigt panoramasiktfält
    speciellt utformad för upprepad autoklavsterilisering (20 gånger under 20 minuter vardera vid maximalt 121 °C)
  • Ramlös linsdesign för kant-till-kant optisk klarhet och ökad säkerhet
  • Mjuk, adaptiv ansiktstätning som ger en universell passform för olika huvud- och ansiktsformer samt en tät passform utan tryckpunkter
  • Generös intern volym för att rymma receptbelagda glasögon och bågar för att lokalisera sidoarmar som säkerställer en bekväm passform
  • Indirekt ventilationssystem ökar luftcirkulationen
  • Längdjusterbar för optimal lågtryckshållning och individuell anpassningsförmåga
  • Robust polykarbonatlins med beprövad uvex supravision beläggningsteknik
  • Permanent anti-dim och reptålig lins
  • UV 400 -100 % skydd mot farlig UVA- och UVB-strålning upp till 400 nm
  • Metallfri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linstyp Uvex supravision ren
Linsbeläggning Anti-dimma
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon
Ram färg Vitt
Pannbandsmaterial Silikon
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial TPE
UV-skydd UV400
Ramtyp Ramlös