Läs mer
Fisherbrand™ Meker brännare, gasol, 24 mm
Produktkod. 12852164 Handla allt Fisherbrand Produkter
Höjd (metrisk):
162 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12852164
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av mässing och är alla nickelpläterade.
  • Toppen av brännaren försedd med perforerat stålhuvud som avger flera små men mycket heta lågor
  • Ej försedd med luftregulator
  • 24 mm brännarhuvudets diameter
  • 162 mm total höjd
  • För användning med gasol som propan och butan
Specifikationer
Produkttyp Meker brännare
Gastyp Butan, propan, gasol, LPG, Propane
Diameter (metrisk) 13 mm
Diameter (metrisk) yttre inlopp 24 mm
Höjd (metrisk) 162 mm
Antal per förpackning 1 st.