Läs mer
Fisherbrand™ Meker Brännare med Tétine-anslutning, 24 mm öppning
Produktkod. p-8571022 Handla allt Fisherbrand Produkter
Gastyp:
Butan, propan, gasol, LPG, Propane
Naturgas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11719777
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en stabil låga och utmärkt luft-gasblandning för överlägsen förbränning.
  • 24 mm diameter brännaröppning
  • 160 mm total höjd
  • Gastillförselreglering med nålventil
  • Nickelpläterat stål för att garantera en stabil och homogen låga
  • För användning med naturgas/metan eller butan/propan
Specifikationer
Produkttyp Meker brännare
Gastyp Naturgas
Beskrivning Förbrukning 62L/h
Diameter (metrisk) 24 mm
Höjd (metrisk) 160 mm
Inkluderar T-Tine-kontakt
Antal per förpackning 1 st.