Läs mer
Brand™ Melamine Formaldehyde Mortar with Pestle
Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
125 mm
150 mm
Höjd (metrisk):
80 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- White in color
- With foot and spout
- Provided individually
Specifikationer
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) Yttre | 150 mm |
| Produkttyp | Mortar and Pestle |
| Material | Melamine Formaldehyde |
| Höjd (metrisk) | 90 mm |